Learn More
Eprotirome, MedChemExpress
Código de producto. 16411059
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16411059 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16411059 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10473
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Eprotirome (KB2115) is a liver-selective thyroid hormone receptor (TR) agonist. KB2115 has modestly higher affinity for TRβ than for TRα. Eprotirome reduces low-density lipoprotein (LDL) cholesterol concentrations. Eprotirome can be used for dyslipidemias and obesity research.
Eprotirome (KB2115) is a liver-selective thyroid hormone receptor (TR) agonist. KB2115 has modestly higher affinity for TRβ than for TRα. Eprotirome reduces low-density lipoprotein (LDL) cholesterol concentrations. Eprotirome can be used for dyslipidemias and obesity research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eprotirome
CAS 355129-15-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17Br2NO5
Cantidad 1 mg
Sinónimo KB2115
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (256.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC(NC1=CC(Br)=C(OC2=CC=C(O)C(C(C)C)=C2)C(Br)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 487.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.14
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism