Learn More
Mesilato de eprosartán, TRC
Código de producto. 30376150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376150 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30376150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE59010510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eprosartan Mesilate
CAS 144143-96-4
Fórmula molecular C23 H24 N2 O4 S . C H4 O3 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Thiophenepropanoic acid, α-[[2-butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]-1H-imidazol-5-yl]methylene]-, (E)-, monomethanesulfonate, 2-Thiophenepropanoic acid, α-[[2-butyl-1-[(4-carboxyphenyl)methyl]-1H-imidazol-5-yl]methylene]-, (αE)-, monomethanesulfonate, Eprosartan Mesylate, Eprosartan methanesulfonate, SKF 108566J
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24N2O4S.CH4O3S/c1-2-3-6-21-24-14-19(12-18(23(28)29)13-20-5-4-11-30-20)25(21)15-16-7-9-17(10-8-16)22(26)27;1-5(2,3)4/h4-5,7-12,14H,2-3,6,13,15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29);1H3,(H,2,3,4)/b18-12+;
SMILES CCCCc1ncc(\C=C(/Cc2cccs2)\C(=O)O)n1Cc3ccc(cc3)C(=O)O.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-[[2-butil-5-[(E)-2-carboxi-3-tiofen-2-ilprop-1-enil]imidazol-1-il]metil]benzoico; ácido metanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 520.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.1338