Learn More
Eprosartan mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16456858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16456858 10 mg 10 miligramos
16446956 100 mg 100 miligramos
16432927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16456858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15834A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
MedChemExpress Eprosartan mesylate (SKF-108566J) is a selective, competitive, nonpeptid and orally active angiotensin II receptor antagonist, used as an antihypertensive. Eprosartan mesylate binds angiotensin II receptor with IC50s of 9.2 nM and 3.9 nM in rat and human adrenal cortical membranes, respectively.
Eprosartan mesylate (SKF-108566J) is a selective, competitive, nonpeptid and orally active angiotensin II receptor antagonist, used as an antihypertensive. Eprosartan mesylate binds angiotensin II receptor with IC50s of 9.2 nM and 3.9 nM in rat and human adrenal cortical membranes, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eprosartan mesylate
CAS 144143-96-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N2O7S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo SKF-108566J
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (92.20 mM)
SMILES OC(/C(CC1=CC=CS1)=C/C2=CN=C(CCCC)N2CC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 520.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.62
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation