Learn More
Eprodisate disodium, MedChemExpress
Código de producto. 16478636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1141
MedChemExpress Eprodisate disodium (NC-503) is the orally available disodium salt form of Eprodisate, a negatively charged sulfonated inhibitor of fibrillogenesis, that can be used in the treatment of amyloid A (AA) amyloidosis.
Eprodisate disodium (NC-503) is the orally available disodium salt form of Eprodisate, a negatively charged sulfonated inhibitor of fibrillogenesis, that can be used in the treatment of amyloid A (AA) amyloidosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eprodisate disodium
CAS 36589-58-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H6Na2O6S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo NC-503
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (201.46 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (30.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCCS(=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 248.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.19
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid