Learn More
Eprobemide, MedChemExpress
Código de producto. 16498698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498698 10 mg 10 miligramos
16481108 5 mg 5 miligramos
16444597 50 mg 50 miligramos
16423806 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1413
MedChemExpress Eprobemide is a non-competitive reversible inhibitor of monoamine oxidase A.
Eprobemide is a non-competitive reversible inhibitor of monoamine oxidase A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eprobemide
CAS 87940-60-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H19ClN2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo LIS 630
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (442.06 mM)
SMILES O=C(NCCCN1CCOCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2
Peso molecular (g/mol) 282.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.77
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation