Learn More
Epristeride, MedChemExpress
Código de producto. 16496817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496817 5 mg 5 miligramos
16494118 10 mg 10 miligramos
16472956 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107385
MedChemExpress Epristeride is a novel 5α-reductase inhibor.
Epristeride is a novel 5α-reductase inhibor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epristeride
CAS 119169-78-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H37NO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo ONO-9302 SKF105657
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (250.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2C(NC(C)(C)C)=O)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(C=C(C(O)=O)CC4)=CC3)C)([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 399.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.57
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death