Learn More
Eprinomectin, MedChemExpress
Código de producto. 16475936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16475936 100 mg 100 miligramos
16431646 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12643
 Artículo restringido
MedChemExpress Eprinomectin(MK-397) is an avermectin selected for development as a topical endectocide; has anthelmintic, insecticidal and miticidal activity.
Eprinomectin(MK-397) is an avermectin selected for development as a topical endectocide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eprinomectin
CAS 123997-26-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C50H75NO14
Cantidad 100 mg
Sinónimo MK-397
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (109.39 mM)
SMILES C[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](OC)C[C@H](O[C@@H]2[C@H](C)O[C@@H](O[C@@H](/C(C)=C/C[C@@H](C3)OC4(O[C@@H]([C@@H](CC)C)[C@H](C)C=C4)C[C@H]3OC5=O)[C@@H](/C=C/C=C6CO[C@@H]7[C@@]\6(O)[C@H]5C=C(C)[C@H]7O)C)C[C@@H]2OC)O1
Peso molecular (g/mol) 914.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 914.13
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation