Learn More
Dihidrocloruro de eprazinona, TRC
Código de producto. 30381892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381892 1 g
30381739 50 mg
30371830 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5900201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10402-53-6
Fórmula molecular C24H34Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 453.44
Sinónimo 3-(4-(2-Ethoxy-2-phenylethyl)piperazin-1-yl)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Dihydrochloride, 3-[4-(2-Ethoxy-2-phenylethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-1-phenyl-1-propanone Dihydrochloride, 3-[4-(β-Ethoxyphenethyl)-1-piperazinyl]-2-methylpropiophenone, Dihydrochloride, 3-[4-(2-Ethoxy-2-phenylethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-1-phenyl-1-propanone Dihydrochloride, 3-[4-(β-Ethoxyphenethyl)-1-piperazinyl]-2-methylpropiophenone Dihydrochloride, 746CE, Eftapan, Eprazinone Hydrochloride, Mucitux, NSC 317935, Resplen
SMILES Cl.Cl.CCOC(CN1CCN(CC(C)C(=O)c2ccccc2)CC1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eprazinone Dihydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32N2O2.2ClH/c1-3-28-23(21-10-6-4-7-11-21)19-26-16-14-25(15-17-26)18-20(2)24(27)22-12-8-5-9-13-22;;/h4-13,20,23H,3,14-19H2,1-2H3;2*1H