Learn More
EPPS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
EPPS is used as a biological buffer with a useful pH range of 7.3-8.7 & pKa=8.0 (25°C). It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
EPPS se utiliza como tampón biológico con un rango de pH útil de 7,3a 8,7 & pKa=8,0 (25 °C). Puede usarse en productos agroquímicos, farmacéuticos, colorantes, etc.
Solubilidad
Soluble en agua. 25,2 g/l (20 °C)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar lejos del calor extremo.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | EPPS |
| Punto de fusión | 242°C (decomposition) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 3957385 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. 25.2g/L (20°C) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.33 |
| Porcentaje de pureza | 99% |