Learn More
EPPS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484714 25 g 25 g
11494714 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484714 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13714.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol
EPPS is used as a biological buffer with a useful pH range of 7.3-8.7 & pKa=8.0 (25°C). It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
EPPS se utiliza como tampón biológico con un rango de pH útil de 7,3a 8,7 & pKa=8,0 (25 °C). Puede usarse en productos agroquímicos, farmacéuticos, colorantes, etc.
Solubilidad
Soluble en agua. 25,2 g/l (20 °C)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar lejos del calor extremo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16052-06-5
Fórmula molecular C9H20N2O4S
Peso molecular (g/mol) 252.329
Número MDL MFCD00006160
Clave InChI OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hepps, epps, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulfonic acid, 3-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl propane-1-sulfonic acid, 1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl piperazine-n'-3-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-propanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropane sulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinepropanesulphonic acid
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
Nombre IUPAC 3-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]propano-1-ácido sulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPPS
Punto de fusión 242°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3957385
Información de solubilidad Soluble in water. 25.2g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.33
Porcentaje de pureza 99%