Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,5
Código de producto. 15494069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494069 100 mL 100 ml
15404079 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494069 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61476.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.75€
    75.65€ / 100 ml
    Ahorro 16.10€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16052-06-5
Fórmula molecular C9H20N2O4S
Peso molecular (g/mol) 252.329
Número MDL MFCD00006160
Clave InChI OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo HEPPS
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
Nombre IUPAC 3-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]propano-1-ácido sulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPPS buffer soln.
Concentración 0.2 M
pH 8.5
Forma física Líquida
Cantidad 100 mL