Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, solución tampón de 0,2 M, pH 8,0
Código de producto. 15463909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463909 100 mL 100 ml
15473909 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463909 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61296.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol
EPPS or HEPPS is a commonly used Good’s buffer. It is often used as separator in ultrathin isoelectric focusing gels and enhances the resolution of phosphoglucomutase. It is used as a buffering agent in biology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
EPPS o HEPPS es un tampón de Good de uso común. A menudo se utiliza como separador en geles isoeléctricos de enfoque ultrafinos y mejora la resolución de la fosfogulucomutasa. Se utiliza como agente tamponador en biología y bioquímica.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C9H20N2O4S
Peso molecular (g/mol) 252.329
Número MDL MFCD00006160
Clave InChI OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo HEPPS
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
Nombre IUPAC 3-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]propano-1-ácido sulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPPS buffer soln.
Concentración 0.2 M
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad It is soluble in water.