Learn More
EPPS, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,5, Thermo Scientific™
Código de producto. 15403289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403289 100 mL 100 ml
15413289 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60511.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16052-06-5
Fórmula molecular C9H20N2O4S
Peso molecular (g/mol) 252.329
Número MDL MFCD00006160
Clave InChI OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo HEPPS
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
Nombre IUPAC 3-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]propano-1-ácido sulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPPS buffer soln.
Concentración 0.2 M
pH 7.5
Forma física Líquida
Cantidad 100 mL