Descripción
Utilice estos tubos para el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestra de hasta 5,0 ml.Los tubos Eppendorf Tubes™ representan la opción perfecta para trabajar con volúmenes de muestras de tamaño medio.
- El fondo cónico permite el uso de los adaptadores y las gradillas existentes
- Fabricados con polipropileno transparente para facilitar la visibilidad de sedimentos
- Fabricados sin usar agentes deslizantes, plastificadores ni biocidas, y además no interfieren con los productos
- Se minimiza la evaporación de las muestras durante la incubación y el almacenamiento por medio del sellado preciso de la tapa
- Se evita la apertura accidental de la tapa de –86° a 80° C mediante tapas con bisagras
- Estabilidad de centrifugación de hasta 25.000 × g que evita la rotura del tubo
- Disponibles en gradillas de pureza Biopur™, PCR clean, estériles y Eppendorf con certificado de lote
- Disponibles en material de proteína LoBind y ADN/ARN LoBind para máxima recuperación de muestras valiosas
- Calidad estándar (Eppendorf) = no estériles
- PCR Clean = no estériles
- Estériles = estériles
- Biopur = estériles
Cultivo de células, aislamiento de ADN plasmídico y ARN total, manipulación de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Incolora |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 50 Pk. |
| Envase | En envase individual |
| Cantidad | 50/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin ARNasa | Sí |
| Mostrar más |