Learn More
Eppendorf™ Accesorio ThermoMixer™ C, termobloque Smartblock™
Código de producto. 13597550 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Microplacas, Deepwell Plates
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
13597550 Microplacas, Deepwell Plates cada uno
1 options
Código de producto. 13597550 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5363000039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00€
    833.00€ / paquete de 1
    Ahorro 67.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mantenga temperaturas uniformes y precisas con estos termobloques. Los termobloques Smartblock™ Eppendorf™ son compatibles con Eppendorf ThermoMixer™ C y admiten una amplia gama de aplicaciones.
  • Intercambiable en cuestión de segundos
  • Reconocimiento automático de bloques para una manipulación segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Eppendorf ThermoMixer C
Admite Microplacas, Deepwell Plates
Tipo Bloque