Learn More
Eppendorf™ Cinta adhesiva
Descripción
- Ideal para recipientes como botellas y platos que no pueden se debe mantener con pinzas para matraces convencionales
- Con los matraces, la cinta se puede utilizar a velocidades de 200-300 rpm en función del diámetro de la órbita, el tamaño del matraz y la carga
- Tamaño del rollo: 5m L × 4 cm W (16,4 pies × 1,6 pulg.)
- Se puede utilizar varias veces antes de perder sus propiedades adhesivas
- No se puede utilizar en baños de agua
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta adhesiva |
| Dimensiones (L x An) | 16,4 ft x 1,6 pulg (5 m x 4 cm) |
| Longitud (imperial) | 16,4 ft |
| Longitud (métrico) | 499 cm |
| Anchura (imperial) | 1,6 pulg. |
| Anchura (métrico) | 4 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Sujetar matraces y otros recipientes en la plataforma del agitador orbital |