Learn More
Eppendorf™ Kit adaptador de almohadilla adhesiva para agitadores biológicos
Descripción
- Ideal para recipientes como botellas y platos que no pueden se debe mantener con pinzas para matraces convencionales
- 45,72 × 15,24 cm (18 × 6 pulg.)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit adaptador de almohadilla adhesiva |
| Dimensiones (L x An) | 45,72 x 15,24 cm (18 x 6 in) |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Longitud (métrico) | 45,72 cm |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Anchura (métrico) | 15,24 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador biológico |
| Incluye | Dos láminas de aluminio anodizado |