Learn More
Eppendorf™ Pipetas serológicas
Código de producto. 15280775 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 200
paquete de 400
paquete de 600
paquete de 800
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Color Unit Size
15280775 25 ml Rojo paquete de 200
15240775 1 ml Amarillo paquete de 800
15250775 2 ml Verde paquete de 600
15260775 5 ml Azul paquete de 400
15270775 10 ml Naranja paquete de 400
15290775 50 ml Color morado paquete de 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15280775 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 0030127730
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
Eppendorf Las pipetas serológicas garantizan esterilidad y seguridad de primer nivel para aplicaciones de laboratorio sensibles. Son estériles, libres de pirógenos, DNasa, RNasa, ADN humano y bacteriano y no citotóxicos, ideales para tareas de cultivo celular y biología molecular.
  • Graduaciones claras y precisas para una fácil determinación del volumen.
  • Codificación de colores para una fácil identificación de los tamaños de las pipetas
  • Subunidades con opción de dispensador para mantener seguros los productos almacenados
  • Pipetas envueltas individualmente para una esterilidad confiable
  • Poliestireno virgen ultrapuro que cumple con los requisitos de USP VI
  • Operación armonizada y bien ajustada con Easypet 3, compatibilidad con todos los ayudantes de pipeta existentes
  • Nivel de garantía de esterilidad de 10-6
  • Ausencia certificada de pirógenos detectables, ADN, ARNasa y ADNasa
  • Certificado como no citotóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,5 ml
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,2 ml
Longitud (imperial) 13,5 in
Cantidad 200 paq. (4 bolsas de 50)
Color Rojo
Volumen (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 343 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso