Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubos de 1,5 ml - Microtubo
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-194466 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
RCF máx.:
30.000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color Grado de pureza o calidad RCF máx. unitSize
15625367 Transparente Apto para análisis forenses de ADN 30.000 x g paquete de 500
1 options
Código de producto. 15625367 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030123611
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eppendorf™ Safe-Lock Tubos de 1,5 mL: el microtubo garantiza un almacenamiento seguro de la muestra. Con una patente Safe-Lock Diseño, estos microtubos evitan la apertura accidental, salvaguardando las muestras. Ideales para diversas aplicaciones, ofrecen confiabilidad, durabilidad y facilidad de uso en una capacidad de 1,5 mL.
  • La bisagra Eppendorf Safe-Lock La tapa evita la apertura accidental de la tapa durante la incubación y el almacenamiento.
  • g-Safe™ tecnología, dependiendo de la Safe-Lock La variante de tubo (consulte el manual) garantiza una excelente estabilidad de centrifugación hasta 30 000 xg, evitando la pérdida de muestras debido a la rotura del tubo y proporcionando seguridad adicional al manipular muestras peligrosas.
  • Fabricado sin el uso de agentes deslizantes, plastificantes y biocidas. – Se ha demostrado que las sustancias se filtran desde los consumibles plásticos a la muestra y afectan negativamente los resultados del bioensayo.
  • La construcción de polipropileno ofrece una resistencia robusta a los productos químicos, al estrés mecánico y a las temperaturas extremas.
  • El sellado preciso de la tapa minimiza las tasas de evaporación durante períodos de almacenamiento prolongados.
  • La tapa esmerilada de tamaño generoso y la superficie lateral facilitan el etiquetado.
  • Funcionalidad asegurada en un rango de temperatura de -86 °C a 100 °C.
  • Esterilizable en autoclave cuando está abierto (121 °C, 20 min) para una esterilización confiable.
  • Disponible en lote certificado PCR limpio, Eppendorf Grado de ADN forense y Biopur™ Calidad de pureza probada.
Información de órdenes
Supplied individually wrapped in your choice of three sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapa con bisagra
Color del tapón Incolora
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Incubación y almacenamiento
N.° por paquete 10 x 50
Envase 500 tubos (10 bolsas x 50 tubos)
Intervalo de temperatura (imperial) -122,8 °F a +212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -86 °C a +100 °C
Esterilidad No estéril
Grado de pureza o calidad Apto para análisis forenses de ADN
Graduated Sí
Capacidad (imperial) 0,05 oz
Tipo de tapón Tapa con cierre de seguridad
RCF máx. 30.000 x g
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Microtubo con tapa a presión y cierre