Description
- Vel. máx.: 25,000 × g (16.220 rpm)
- Capacidad máxima: 24 × tubos de 1,5/2,0 ml
- Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock™
Specifications
Specifications
| Tipo | Rotor hermético a los aerosoles |
| Capacidad | 24 tubos de 1,5 a 2.0 ml |
| RCF máx. | 25,001 x g |
| Vel. máx | 16,220rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5427 R |
| Incluye | Hermético a los aerosoles con tapa de rotor |
| Modelo | FA-45-24-11 |