Learn More
Eppendorf™ Research™ además, pipetas mecánicas monocanal con volumen fijo
Código de producto. 15763469 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
Exactitud:
±0,6%
±0,7%
±0,8%
±1%
±1,2%
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Exactitud Color Tamaño de la unidad
15763469 1000 μl ±0,6% Azul cada uno
15753459 10 μl ±1,2% Gris cada uno
15763459 10 μl ±1,2% Amarillo cada uno
15773459 20 μl ±0,8% Gris cada uno
15783459 20 μl ±1% Amarillo cada uno
15793459 25 μl ±1% Amarillo cada uno
15703469 50 μl ±0,7% Amarillo cada uno
15713469 100 μl ±0,6% Amarillo cada uno
15733469 200 μl ±0,6% Azul cada uno
15723469 200 μl ±0,6% Amarillo cada uno
15743469 250 μl ±0,6% Azul cada uno
15753469 500 μl ±0,6% Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15763469 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3124000121
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Resistentes a la tensión química, térmica y mecánica
  • Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía
  • 4 dígitos; pantalla de volumen con forma de aumento; pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos ultraligeros; sistema de pistón PerfectPiston™ construido con productos químicos resistentes Fortron™; pinza de conexión rápida que permite la extracción de la parte inferior en dos pasos rápidos (no en pipetas de 10 μl). El cono de la punta con resorte favorece un ajuste ceñido a la punta. El color indica el volumen de la pipeta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,6%
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Para utilizar con 1000 μPunta de pipeta L
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 1000 μl
Para utilizar con (equipo) Punta de pipeta de 1000 μl
Incluye Cono para puntas accionado por resorte, eyector, botón de funcionamiento azul