Learn More
Beskrivelse
- Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
- El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
- Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
- Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
- Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
- Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
- Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
- Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
- Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
- Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
- Funcionamiento con un solo botón
- Tiene un cono de punta con carga por resorte, piezas móviles, bordes externos de acero inoxidable con área de etiquetado personalizable
- Manipulación ergonómica con menor esfuerzo de funcionamiento
- Expulsión de puntas sencilla y rápida con reducción de aerosol activa
- Reduce las lesiones por movimientos repetitivos al no tener que mover el pulgar hacia los lados
- Respuesta táctil antes de la expulsión de la punta
- Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
- Ajuste secundario intuitivo
Tekniske data
Tekniske data
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Turquesa |
| Para utilizar con | Punta de pipeta de 10 ml |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Referencia 2 |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 1 a 10 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Puntas de pipeta de 10 ml |
| Incluye | epT.I.P.S Bolsa de muestra con 10 puntas de pipeta |
| Incrementos | 10 μl |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?