Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Recargas
Código de producto. 15881495 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μL
De 0,1 a 20 μL
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 20 μL
De 2 a 200 μL
De 20 a 300 μL
De 50 a 1000 μl
De 50 a 1250 μl
Cantidad:
480 puntas (10 bandejas de 48 puntas)
960 puntas (10 bandejas x 96 puntas)
960 puntas (10 gradillas de 96 puntas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
paquete de 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
15881495 De 2 a 200 μL 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
15801505 De 50 a 1000 μl 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
15811505 De 50 a 1250 μl 960 puntas (10 gradillas de 96 puntas) paquete de 960
15821505 De 0,25 a 2,5 ml 480 puntas (10 bandejas de 48 puntas) paquete de 480
15831505 De 50 a 1250 μl 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
15851495 De 0,1 a 10 μL 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
15861495 De 0,1 a 20 μL 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
15871495 De 0,5 a 20 μL 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
15891495 De 20 a 300 μL 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15881495 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030073436
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Las recargas son la combinación perfecta que da como resultado una fijación y expulsión de puntas de fuerza reducida con un sellado completo.
  • Menos residuos que las gradillas desechables.
  • Las bandejas de recarga se pueden esterilizar en autoclave hasta 121 °C, en el embalaje y sin lámina para su uso posterior.
  • El sistema de recarga, en función del tamaño de la punta, se envasa como de doble cara o en forma de pila.
  • Disponible en grados de pureza de calidad Eppendorf y limpieza de PCR.
  • Bandejas codificadas por colores para una sencilla identificación de volúmenes y pipetas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) De 2 a 200 μL
filtradas por Sin filtro
Color Natural
Color de gradilla Amarillo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (métrico) 53mm
Declaraciones de limpieza Calidad Eppendorf™
Envase Recargas
Cantidad 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas)
Código de color Amarillo
Línea de productos epT.I.P.S.