Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5418 R
La Centrifuge 5418R es una centr. refr. de 18 pos. diseñada para bajas capacidades que utiliza tubos de 1,5-2,0 mL y Microtainers. Muy compacta, con una altura de acceso muy baja y un func. muy silencioso, admite hasta 16.873 x g, por lo que es ideal para aplicaciones estándar de biología molecular.
Marca: Eppendorf™ 5401000013
Descripción
Máx. capacidad del rotor: recipientes 18 × 1,5/2,0 mLMáx. velocidad: 16.873 × g (14,000 rpm)Superficie pequeña y altura de acceso baja de 23 cmDiseño OptiBowl™ para un funcionamiento silencioso, – incluso sin la tapa del rotor el rotor Eppendorf QuickLock™ permite un cierre rápido y ergonómico de la lengüeta de bloqueo de la tapaCierre de tapa suave con un solo dedo para un funcionamiento ergonómicoRango de temperatura de 0 °C a +40 °CTemperatura asegurada de 4 °C a la velocidad máxima de rotaciónFunción FastTemp para un preenfriamiento rápido y máxima exactitud de la temperatura en el interior del rotorLa función ECO shut-off se activa tras 8 horas de inactividad para reducir el consumo de energía (46 % durante la noche) y prolongar la vida útil del compresor (se puede desactivar)
Especificaciones
| 36 ml (18 x 1.5/2.0 ml) | |
| 16.873 × g | |
| 9,8 in | |
| < 57 dB(A) | |
| 11,7 in | |
| UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
| Bloqueo de la tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visualización para validación de la velocidad, desbloqueo de emergencia de la tapa, tapas del rotor certificadas herméticas a los aerosoles | |
| 230V/50–60Hz (EU) | |
| 46 cm | |
| 320 W | |
| De 14,000 a 14,999 rpm | |
| Sí | |
| EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1,EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details) | |
| 230 V |
| 14000 rpm | |
| LCD grande | |
| 25 cm | |
| 30 s a 9:59 h, con función de marcha permanente | |
| 30 cm | |
| con rotor FA-45-18-11 y tapa de rotor | |
| No | |
| 18,2 in | |
| Centrifuge 5418 R (EU-IVD), botones giratorios | |
| De 16,000 a 16,999 xg | |
| Sí | |
| De 1 min a 9 h 59 min y función HOLD | |
| 7.7 kg |
The Centrifuge 5418 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.