Learn More
Eppendorf™ Rack para microplacas
Código de producto. 11349864
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Placas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11349864 Placas cada uno
1 options
Código de producto. 11349864 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor M12890700
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Ahorre un valioso espacio en el laboratorio con gradillas apilables para tubos y. placas
  • Compatible con tubos de 0,1 ml, 0,2 ml, 0,5 ml y placas de 96 pocillos.
  • Se puede almacenar a temperaturas tan bajas como -90 °C.
  • Esterilizable en °autoclave (121 C, 20 min.)
  • Apilable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Admite Placas
Posiciones 3 pocillos profundos y 9 estándar
Para utilizar con (equipo) Agitadores biológicos