Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta Combitips advanced™ Biopur™
Código de producto. 12694597 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 mL
50 mL
Código de color:
Amarillo
Azul
Azul claro
Blanco
Gris claro
Naranja
Rojo
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Código de color Tamaño de la unidad
12694597 25 mL Rojo paquete de 100
12614597 0,1 ml Blanco paquete de 100
12634597 0,2 ml Azul claro paquete de 100
12654597 0,5 ml Violeta paquete de 100
12644597 1 ml Amarillo paquete de 100
12664597 2,5 ml Verde paquete de 100
12674597 5 ml Azul paquete de 100
12684597 10 ml Naranja paquete de 100
12604607 50 mL Gris claro paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12694597 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030089685
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    241.00€ / paquete de 100
    Ahorro 19.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cumpla con los exigentes requisitos de un laboratorio moderno con estas puntas de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ facilitan trabajar de forma más segura con materiales radiactivos, agresivos o tóxicos. El pistón sellado herméticamente evita la contaminación por aerosoles.
Cumpla los exigentes requisitos de un laboratorio moderno con estas puntas de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur facilitan trabajar de forma más segura con materiales radiactivos, agresivos o tóxicos. El pistón sellado herméticamente evita la contaminación por aerosoles.
Las Combitips advanced son los componentes ideales para todas las Multipettes™. La nueva codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las puntas.
  • Agente de deslizamiento libre
  • Reconocimiento de tamaño de punta con código de colores
  • La geometría del embudo desde el cilindro hasta la llanta evita daños en los guantes y garantiza un manejo cómodo
  • Función según el principio de desplazamiento positivo
  • Diseño alargado para el vaciado completo de todos los tubos comunes
  • Graduaciones optimizadas para la visibilidad del volumen de líquido
  • Reconocimiento automático de Combitip y cálculo de volumen
  • Diseño 3D en el borde superior para un reconocimiento sencillo
  • Rango máximo ofrecido por nueve tamaños de volumen (de 0,1 ml a 50 ml)
  • Almacenamiento sin polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 25 mL
Esterilidad Estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Declaraciones de limpieza Biopur™ (Sterile)
Formato En envase individual
Estilo de punta Longitud extendida, Desplazamiento positivo
Envase 100 Pk., Individually Blister-wrapped
Tipo de producto Punta
Código de color Rojo
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Eppendorf Multipette
Graduado Sí
Línea de productos CombiTips Advanced Biopur
Material Polipropileno
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready