Learn More
Eppendorf™ Combitips™ Consejos avanzados para Multipette™ Dispensadores múltiples - PCR Clean
Código de producto. 12684607 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12684607 0,5 ml 100 PCS
12674607 0,2 ml paquete de 100
12664607 0,1 ml paquete de 100
12694607 1 ml paquete de 100
12614617 10 ml paquete de 100
12624617 5 ml paquete de 100
12604617 2,5 ml paquete de 100
12644617 50 ml paquete de 100
12634617 25 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12684607 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030089782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    140.00€ / paquete de 100
    Ahorro 11.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™ satisfacen los exigentes requisitos de un laboratorio moderno.
Combitips reemplazos avanzados Combitips más. Al funcionar según el principio de desplazamiento positivo, siempre administran el volumen deseado, independiente de la densidad del líquido y sus características de flujo. El trabajo con líquidos radiactivos, agresivos, tóxicos o infecciosos también resulta más seguro gracias al pistón herméticamente sellado que evita la contaminación por aerosoles. La nueva codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las puntas.
  • Ideal para usar con todos Eppendorf Repeaters™
  • Nueve tamaños ofrecen un rango máximo de volúmenes con dispensación individual de 0,1 a 50 ml.
  • La geometría en embudo evita daños en los guantes y garantiza un cómodo manejo
  • El diseño alargado permite a los usuarios vaciar completamente todos los tubos estándar de laboratorio
  • Permiten el funcionamiento con una sola mano; la caja dispensadora de fácil acceso dispensa cómodamente a través de un canal
  • Realizar automático Combitip reconocimiento y cálculo de volumen
  • El diseño 3D del borde superior permite un reconocimiento sencillo
  • Grado de pureza: Calidad limpia de PCR: el porcionado en 4 bolsas resellables (25 puntas por bolsa) garantiza un almacenamiento sin polvo
  • Grados de pureza adicionales disponibles: estándar Eppendorf Calidad o Biopur™ (Cat. Núms. 13-683-700 a -726)
Ideal para una variedad de aplicaciones, incluidas ELISA , configuración de RIA, PCR y preparación general de muestras u otras tareas de pipeteo en serie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,5 ml
Esterilidad No estéril
Color Crystal
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Declaraciones de limpieza Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni ADN
Formato A granel, envasadas
Estilo de punta Longitud extendida, Desplazamiento positivo
Envase 100 Pk. (4 Reclosable Bags x 25 Pk.)
Tipo de producto Punta
Código de color Violeta
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Eppendorf Multipette
Línea de productos CombiTips Avanzado
Material Polipropileno
Fit for Purpose Preparado para PCR