Learn More
Eppendorf™ Combitips™ Consejos avanzados para Multipette™ Dispensadores múltiples - PCR Clean
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
Garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™ satisfacen los exigentes requisitos de un laboratorio moderno.
- Ideal para usar con todos Eppendorf Repeaters™
- Nueve tamaños ofrecen un rango máximo de volúmenes con dispensación individual de 0,1 a 50 ml.
- La geometría en embudo evita daños en los guantes y garantiza un cómodo manejo
- El diseño alargado permite a los usuarios vaciar completamente todos los tubos estándar de laboratorio
- Permiten el funcionamiento con una sola mano; la caja dispensadora de fácil acceso dispensa cómodamente a través de un canal
- Realizar automático Combitip reconocimiento y cálculo de volumen
- El diseño 3D del borde superior permite un reconocimiento sencillo
- Grado de pureza: Calidad limpia de PCR: el porcionado en 4 bolsas resellables (25 puntas por bolsa) garantiza un almacenamiento sin polvo
- Grados de pureza adicionales disponibles: estándar Eppendorf Calidad o Biopur™ (Cat. Núms. 13-683-700 a -726)
Ideal para una variedad de aplicaciones, incluidas ELISA , configuración de RIA, PCR y preparación general de muestras u otras tareas de pipeteo en serie.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 25 ml |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Crystal |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADN, ARNasa ni ADNasa |
| Formato | A granel, envasadas |
| Estilo de punta | Longitud extendida, Desplazamiento positivo |
| Envase | 100 Pk. (4 Reclosable Bags x 25 Pk.) |
| Tipo de producto | Punta |
| Código de color | Rojo |
| Mostrar más |