Learn More
Gilac™ Carro de epoxi para contenedor semicircular de gran volumen de 170 L
Código de producto. 17948591
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
100 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
17948591 100 kg cada uno
1 options
Código de producto. 17948591 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G194799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    843.16€
    555.89€ / paquete de 1
    Ahorro 287.27€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Carro Epoxi para Contenedor Semicircular de Gran Volumen de 170 L facilita el trabajo a la altura del pecho.
  • Carro equipado con ruedas PA de 125 mm de diámetro (2 ruedas fijas y 2 pivotantes con freno).
Specifications
Tipo Carro
Admite Contenedores de gran volumen
Capacidad portante (métrico) 100 kg
Material Fenólico, melamina
Diámetro de las ruedas (métrico) 125 mm
Para utilizar con (equipo) Contenedor semicircular de gran volumen de 170 L