Learn More
Velp Scientifica™ Bombas peristálticas SP 311
Código de producto. 15389484 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 125 a 1000 ml/min
De 2 a 35 ml/min
De 20 a 240 ml/min
De 6 a 135 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15389484 De 6 a 135 ml/min cada uno
15369484 De 2 a 35 ml/min cada uno
15309494 De 125 a 1000 ml/min cada uno
15399484 De 20 a 240 ml/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15389484 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F40200006
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Las bombas peristálticas Velp Scientifica™ SP 311 son útiles para la transferencia de líquidos en sectores industriales, como el farmacéutico, el alimentario, el biotecnológico, el químico y el de bebidas.
  • Mantenimiento mínimo (solo hay que sustituir el tubo).
  • Fácil limpieza, sin contacto de líquidos y piezas mecánicas.
  • Tubos (2 diámetros disponibles) resistentes a la mayoría de los productos químicos.
  • Control electrónico de velocidad.
  • Capaces de bombear desde 10 metros de profundidad.
Specifications
Caudal De 6 a 135 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos en sectores industriales como el farmacéutico, el alimentario, el biotecnológico, el químico y el de bebidas
Incluye Caudal variable
Material Acero inoxidable pintado con epoxi
Tipo de motor 24 VCC con reducción de marcha
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190 x 145 x 95 mm
Anchura global (métrico) 145 mm
Altura global (métrico) 95 mm
Peso (métrico) 1,8 kg
Requisitos eléctricos 230 V, de 50 a 60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 20 W
Frecuencia 50/60 Hz