Descripción
- Regulación de velocidad electrónica de hasta 30 rpm
- Pantalla de velocidad LCD
- Cumple con las normas UNI10802 e DIN 38414.
- Capacidad para frascos 6 x 2 l or 8 x 1 l (con adaptador)
- La rotación se detiene automáticamente si está bloqueada.
- Gran resistencia a la corrosión química y mecánica.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 0 a 30 rpm |
| Pantalla | LCD |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 100 W |
| Altura (métrico) | 520 mm |
| Anchura (métrico) | 665 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Para utilizar con (equipo) | Aplicaciones que requieren volteo, rotación y agitación, como en las plantas de tratamiento de residuos y los laboratorios para el análisis de los residuos y el medio ambiente. |
| Material | Metal pintado con epoxi |
| Peso (métrico) | 30 kg |