Learn More
Hach Lange™ Electrodo de pH relleno de gel estándar IntelliCAL PHC201 de epoxi
Código de producto. 15272588
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15272588 200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15272588 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor PHC20101
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Longitud: 200mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Junta Pin cerámico
Material Epoxi
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo de pH
Tipo de solución de llenado Gel no rellenable
Para utilizar con (equipo) Medidores portátiles y de laboratorio de la serie HQd
Incluye Sonda de pH estándar Intellical PHC201, certificado de calibración y manual del usuario básico.
Sonda Estándar
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Longitud (métrico) 200 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro (métrico) 12 mm