Learn More
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de epoxi
Código de producto. 10106260 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de pocillos:
1
3
4
5
8
10
12
Color:
Azul
Blanco
Negro
Diámetro (métrico):
Pocillo de 10 mm
Pocillo de 11,43 mm
Pocillo de 13 mm
Pocillo de 14 mm
Pocillo de 5 mm
Pocillo de 6 mm
Pocillo de 6,7 mm
Pocillo de 8 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de pocillos Color Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10106260 3 Negro Pocillo de 10 mm paquete de 100
10588681 10 Negro Pocillo de 6,7 mm paquete de 100
10777371 8 Negro Pocillo de 6 mm 100 PCS
13535770 1 Blanco Pocillo de 13 mm paquete de 100
10393881 3 Negro Pocillo de 14 mm paquete de 100
10484681 1 Azul Pocillo de 8 mm paquete de 100
12675187 4 Azul Pocillo de 8 mm paquete de 100
15283219 4 Azul Pocillo de 8 mm paquete de 1000
15391361 4 Blanco Pocillo de 11,43 mm paquete de 100
16389485 5 Blanco Pocillo de 8 mm paquete de 100
10529261 12 Blanco Pocillo de 5 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10106260 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor X1XER305B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.45€
    71.73€ / paquete de 100
    Ahorro 4.72€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Estos revestimientos hidrófobos unen los líquidos aplicados a los pocillos y mantienen los líquidos en el área de pocillos. Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
  • Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
  • Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
  • Evita la contaminación cruzada
  • Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 25 mm
Material Epoxi
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Portaobjetos para diagnóstico
Número de pocillos 3
Color Negro
Diámetro (métrico) Pocillo de 10 mm