Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Dispensador de cinta para varios rollos de acero con revestimiento de epoxi
Código de producto. 10558861
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
dispensador de cinta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10558861 dispensador de cinta cada uno
1 options
Código de producto. 10558861 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor H134680000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    213.56€ / paquete de 1
    Ahorro 21.44€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
En el tambor de este dispensador de varios rollos encajan la cintas de etiquetado Scienceware™ Write-On™ o cualquier cinta con bobina de diámetro interno de 7,6 cm.
  • Gran superficie de escritura, 10,2 x 15,2 cm para preparar las etiquetas de cinta
  • Borde de corte serrado integrado
  • Incluye discos para evitar que los rodillos se agarroten entre sí
Especificaciones
Tipo de producto dispensador de cinta
Color Rojo
Altura (métrico) 11 cm
Para utilizar con (equipo) 7,6cm de diámetro interior Cinta
Cantidad 1 unidad