Descripción
- Carcasa con cuerpo de epoxi resistente a impactos
- Ideal para aplicaciones generales de laboratorio y de campo.
- Compatible con la mayoría de marcas de medidores de pH.
- Los electrodos de referencia de combinación de Ag/AgCl tienen un cuerpo epóxico resistente a impactos.
- Los electrodos proporcionan una respuesta rápida y estable y son ideales para lecturas prolongadas.
- El diseño relleno de gel no requiere prácticamente ningún mantenimiento.
- 127 mm de largo x 12 mm de diámetro.
- Temperatura máxima 176 °F (°80 C).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Individual |
| Material | Epoxi |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 80 °C (máx.) |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para uso general, lecturas de pH prolongadas |
| Referencia interna | Combinación de Ag/AgCl |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | 176 °F (máx.) |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Longitud del cable (imperial) | 3.3 ft. |
| Mostrar más |