Learn More
MedChemExpress Epoxomicin
Código de producto. 16421389
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16421389 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16421389 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY13821
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
MedChemExpress Epoxomicin (BU-4061T) is an epoxyketone-containing natural product and a potent, selective and irreversible proteasome inhibitor. Epoxomicin covalently binds to the LMP7, X, MECL1, and Z catalytic subunits of the proteasome and potently inhibits primarily the chymotrypsin-like activity. Epoxomicin can cross the blood-brain barrier. Epoxomicin has strongly antitumor and anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 554.72 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 134381-21-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 95.0%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (180.27 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo BU-4061T
Objetivo Proteasome∣Apoptosis