Learn More
MedChemExpress Epoxomicin
Código de producto. 16416346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16416346 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16416346 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY13821
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Epoxomicin (BU-4061T) is an epoxyketone-containing natural product and a potent, selective and irreversible proteasome inhibitor. Epoxomicin covalently binds to the LMP7, X, MECL1, and Z catalytic subunits of the proteasome and potently inhibits primarily the chymotrypsin-like activity. Epoxomicin can cross the blood-brain barrier. Epoxomicin has strongly antitumor and anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 554.72 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 134381-21-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 95.0%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (180.27 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo BU-4061T
Objetivo Proteasome∣Apoptosis
Cantidad 100 μg