Learn More
MedChemExpress Epoxomicin
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 554.72 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 134381-21-8 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 95.0% |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (180.27 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | BU-4061T |
| Objetivo | Proteasome∣Apoptosis |
| Show More |