Learn More
Epotilona D (sintética), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Epothilone D (synthetic) |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H39NO5S/c1-16-11-9-7-8-10-12-21(17(2)13-20-15-33-19(4)27-20)32-23(29)14-22(28)26(5,6)25(31)18(3)24(16)30/h8,10,13,15-16,18,21-22,24,28,30H,7,9,11-12,14H2,1-6H3/b10-8-,17-13+/t16-,18+,21-,22-,24-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.2549 |