Learn More
Epothilone D, MedChemExpress
Código de producto. 16466418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16466418 10 mg 10 miligramos
16463466 25 mg 25 miligramos
16449007 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16466418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15278
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Epothilone D (KOS 862) is a potent microtubule stabilizer.
Epothilone D (KOS 862) is a potent microtubule stabilizer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epothilone D
Forma física Powder
CAS 189453-10-9
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H41NO5S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo KOS 862
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.38 mM)
SMILES O=C(O[C@@H](C/C=C(CCC[C@@H]([C@@H]([C@H](C1=O)C)O)C)/C)/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@@H](C1(C)C)O
Peso molecular (g/mol) 491.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.68
Porcentaje de pureza 95.0%