Learn More
Epotilona B (sintética), TRC
Código de producto. 30382701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382701 10 mg
30377337 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382701 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58899010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152044-54-7
Fórmula molecular C27 H41 N O6 S
Peso molecular (g/mol) 507.68
Sinónimo Patupilone (Epothilone B)
Nombre IUPAC (1S,3S,7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-dihidroxi-8,8,10,12,16-pentametil-3-[(E)-1-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)prop-1-en-2-il]-4,17-dioxabiciclo[14.1.0]heptadecano-5,9-dión
SMILES C[C@H]1CCC[C@@]2(C)O[C@H]2C[C@H](OC(=O)C[C@H](O)C(C)(C)C(=O)[C@H](C)[C@H]1O)\C(=C\c3csc(C)n3)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epothilone B (synthetic)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H41NO6S/c1-15-9-8-10-27(7)22(34-27)12-20(16(2)11-19-14-35-18(4)28-19)33-23(30)13-21(29)26(5,6)25(32)17(3)24(15)31/h11,14-15,17,20-22,24,29,31H,8-10,12-13H2,1-7H3/b16-11+/t15-,17+,20-,21-,22-,24-,27+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.2655