Learn More
Epothilone B, MedChemExpress
Código de producto. 16493287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493287 50 mg 50 miligramos
16437278 10 mg 10 miligramos
16430296 2 mg 2 miligramos
16419797 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17029
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Epothilone B is a microtubule stabilizer with a Ki of 0.71μM. It acts by binding to the αβ-tubulin heterodimer subunit which causes decreasing of αβ-tubulin dissociation.
Epothilone B is a microtubule stabilizer with a Ki of 0.71μM. It acts by binding to the αβ-tubulin heterodimer subunit which causes decreasing of αβ-tubulin dissociation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epothilone B
Forma física Powder
CAS 152044-54-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H41NO6S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo EPO 906 Patupilone
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (246.22 mM)
SMILES O=C(C[C@H](O)C1(C)C)O[C@H](/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@]3([H])O[C@]3(C)CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C1=O
Peso molecular (g/mol) 507.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.68
Porcentaje de pureza 98.97%