Learn More
Epothilone A, MedChemExpress
Código de producto. 16491349
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491349 1 mg 1 miligramo
16458407 5 mg 5 miligramos
16435718 10 mg 10 miligramos
16433366 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491349 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13503
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Epothilone A is a competitive inhibitor of the binding of [3H] paclitaxel to tubulin polymers, with a Ki of 0.6-1.4 μM.
Epothilone A is a competitive inhibitor of the binding of [3H] paclitaxel to tubulin polymers, with a Ki of 0.6-1.4 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epothilone A
Forma física Solid
CAS 152044-53-6
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H39NO6S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Epo A
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (253.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C[C@H](O)C1(C)C)O[C@H](/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@]3([H])O[C@]3([H])CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C1=O
Peso molecular (g/mol) 493.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.66
Porcentaje de pureza 98.61%