Learn More
Epostane, TRC
Código de producto. 30382795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382795 1 mg
30382167 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5888501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80471-63-2
Fórmula molecular C22 H31 N O3
Peso molecular (g/mol) 357.49
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@]45O[C@]4(C)C(=C(C[C@]5(C)[C@H]3CC[C@]12C)C#N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epostane
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31NO3/c1-18-8-6-16-14(15(18)7-9-20(18,3)25)5-10-22-19(16,2)11-13(12-23)17(24)21(22,4)26-22/h14-16,24-25H,5-11H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18-,19+,20-,21+,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.2304