Learn More
Tocris Bioscience™ Epoprostenol
Descripción
Endogenous prostanoid that is a potent agonist at IP prostanoid receptors. Inhibits platelet aggregation and induces vasodilation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epoprostenol |
| CAS | 61849-14-7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C20H31NaO5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.45 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 374.453 |