Learn More
Epolamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epolamine |
| CAS | 2955-88-6 |
| Fórmula molecular | C6H13NO |
| Cantidad | 25 mL |
| Sinónimo | 1-Pyrrolidineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, 2-(1-Pyrrolidino)ethanol, 2-(1-Pyrrolidinyl)ethanol, 2-(Pyrrolidinyl)ethanol, 2-Pyrrolidinoethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, N-(beta-Hydroxyethyl)pyrrolidine, NSC 26883 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h8H,1-6H2 |
| SMILES | OCCN1CCCC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 115.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0997 |