Learn More
EPN, CVR
Código de producto. 30388297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30388297 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30388297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE588900250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPN
CAS 2104-64-5
Fórmula molecular C14 H14 N O4 P S
Cantidad 250 mg
Sinónimo Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester (9CI), Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(p-nitrophenyl) ester (8CI), Phosphonothioic acid, phenyl-, ethyl p-nitrophenyl ester (7CI), EPN, EPN 300, NSC 404840, NSC 8943, O-ETHYL O-(P-NITROPHENYL) PHENYLPHOSPHONOTHIOATE, O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) benzenethionophosphonate, O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate, O-Ethyl O-(p-nitrophenyl) phenylphosphonothioate, O-Ethyl O-p-nitrophenyl benzenethiophosphonate, Santox
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14NO4PS/c1-2-18-20(21,14-6-4-3-5-7-14)19-13-10-8-12(9-11-13)15(16)17/h3-11H,2H2,1H3
SMILES CCOP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2
Nombre IUPAC etoxi-(4-nitrofenoxi)-fenil-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 323.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0381