Learn More
EPN, CVR
Código de producto. 30376291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30376291 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30376291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE588900100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPN
CAS 2104-64-5
Fórmula molecular C14 H14 N O4 P S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester (9CI), Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(p-nitrophenyl) ester (8CI), Phosphonothioic acid, phenyl-, ethyl p-nitrophenyl ester (7CI), EPN, EPN 300, NSC 404840, NSC 8943, O-ETHYL O-(P-NITROPHENYL) PHENYLPHOSPHONOTHIOATE, O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) benzenethionophosphonate, O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate, O-Ethyl O-(p-nitrophenyl) phenylphosphonothioate, O-Ethyl O-p-nitrophenyl benzenethiophosphonate, Santox
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14NO4PS/c1-2-18-20(21,14-6-4-3-5-7-14)19-13-10-8-12(9-11-13)15(16)17/h3-11H,2H2,1H3
SMILES CCOP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2
Nombre IUPAC etoxi-(4-nitrofenoxi)-fenil-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 323.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0381