Learn More
EPN, CVR
Código de producto. 30380830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30380830 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30380830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58890025MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPN
CAS 2104-64-5
Fórmula molecular C14 H14 N O4 P S
Cantidad 25 mg
Sinónimo Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester (9CI), Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(p-nitrophenyl) ester (8CI), Phosphonothioic acid, phenyl-, ethyl p-nitrophenyl ester (7CI), EPN, EPN 300, NSC 404840, NSC 8943, O-ETHYL O-(P-NITROPHENYL) PHENYLPHOSPHONOTHIOATE, O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) benzenethionophosphonate, O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate, O-Ethyl O-(p-nitrophenyl) phenylphosphonothioate, O-Ethyl O-p-nitrophenyl benzenethiophosphonate, Santox
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14NO4PS/c1-2-18-20(21,14-6-4-3-5-7-14)19-13-10-8-12(9-11-13)15(16)17/h3-11H,2H2,1H3
SMILES CCOP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2
Nombre IUPAC etoxi-(4-nitrofenoxi)-fenil-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 323.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0381