Learn More
EPN-oxón, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | EPN Oxon |
| CAS | 2012-00-2 |
| Nombres de analitos o componentes | EPN Oxon |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C14 H14 N O5 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | EPN-oxon, Phosphonic acid, phenyl-, ethyl 4-nitrophenyl ester (9CI), Phosphonic acid, phenyl-, ethyl p-nitrophenyl ester (6CI, 7CI, 8CI), EPN oxon, EPNO, Ethyl p-nitrophenyl phenylphosphonate, O-Ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonate, O-Ethyl O-p-nitrophenyl pheny |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14NO5P/c1-2-19-21(18,14-6-4-3-5-7-14)20-13-10-8-12(9-11-13)15(16)17/h3-11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[etoxi(fenil)fosforil]oxi-4-nitrobenceno |
| Mostrar más |